Drukuj
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
203790010 203792500 203790050
ACRO203790010EA 446 PLN
ACRO203790010 ACRO203792500 ACRO203790050
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
4-Nitroquinoline-N-oxide
Formuła: C₉H₆N₂O₃
Temp. topnienia: 154…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006738
Numer CAS: 56-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-281-1
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %