8-Quinolineboronic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19640.03
L19640.MD
L19640.03EA
1070
PLN
L19640.03
L19640.MD
8-Quinolineboronic acid ≥99%
8-Quinolineboronic acid
Purity: 99%
CAS No.: 86-58-8
Molecular Formula: C9H8BNO2
Formula Weight: 172.98
Melting Point:
Formuła:
C₉H₈BNO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01114698 Numer CAS: 86-58-8 Klasyfikacja Merck : 14,8069 |