3-Quinolineboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
L20088.03
L20088.06
L20088.03EA
353
PLN
L20088.03
L20088.06
3-Quinolineboronic acid 95%
3-Quinolineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 191162-39-7
Molecular Formula: C9H8BNO2
Formula Weight: 172.98
Melting Point:
Formuła:
C₉H₈BNO₂ MW: 172.98 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02183527 Numer CAS: 191162-39-7 |