3-Quinolineboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
367730010
367730050
367730250
ACRO367730010EA
494
PLN
ACRO367730010
ACRO367730050
ACRO367730250
3-Quinolineboronic acid 97%
3-Quinolineboronic acid
Formuła:
C₉H₈BNO₂ Temp. topnienia: 148…155 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD02183527 Numer CAS: 191162-39-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light pink to orange to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |