3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Morpholinophenol
A15707.03
A15707.06
A15707.14
A15707.03EA
301
PLN
A15707.03
A15707.06
A15707.14
3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
3-(4-Morpholinyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 27292-49-5
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 149989
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₂ Temp. topnienia: 127…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051675 Numer CAS: 27292-49-5 |