4'-Aminobenzanilide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25663.06
B25663.14
B25663.06EA
485
PLN
B25663.06
B25663.14
4'-Aminobenzanilide 97%
4'-Aminobenzanilide
Purity: 97%
CAS No.: 17625-83-1
Molecular Formula: C13H12N2O
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD00035777
Formuła:
C₁₃H₁₂N₂O Temp. topnienia: 127…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035777 Numer CAS: 17625-83-1 Numer WE (dawny EINECS): 241-603-0 |