Drukuj
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH) 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Carbobenzyloxyglycine, N-Benzyloxycarbonylglycine, Z-Gly-OH, 2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)acetic acid
108350250 108351000 108355000
ACRO108350250EA 209 PLN
ACRO108350250 ACRO108351000 ACRO108355000
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH) 98.5%
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH)
Formuła: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209.2 g/mol
Temp. topnienia: 117…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002691
Numer CAS: 1138-80-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-516-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Solubility light yellow solution
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %