Drukuj
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
63705-10G 63705-50G
SIAL63705-10GEA 827 PLN
SIAL63705-10G SIAL63705-50G
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna), Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Formuła: C₂H₅NaO₃S₂
MW: 164.18 g/mol
Numer MDL: MFCD00007535
Numer CAS: 19767-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 243-285-9