Drukuj
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10595.0010 8.10595.9010
8.10595.0010EA 526 PLN
8.10595.0010 8.10595.9010
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Formuła: C₂H₅NaO₃S₂
Numer MDL: MFCD00007535
Numer CAS: 19767-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 243-285-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.18 g/mol