Drukuj
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
205000010 205005000
ACRO205000010EA 374 PLN
ACRO205000010 ACRO205005000
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) 98%
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Formuła: C₂H₅NaO₄S
Temp. topnienia: 191…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007534
Numer CAS: 1562-00-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-343-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Titration after Ion exchange ≥97.5 %