Drukuj
CAPS sodium salt (3-(Cyclohexylamino)propanesulphonic acid sodium salt)
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonim: Sodium 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulphonate
50758-2 50758-1
BMOL50758-2EA 0 PLN
BMOL50758-2 BMOL50758-1
CAPS sodium salt (3-(Cyclohexylamino)propanesulphonic acid sodium salt)
CAPS sodium salt (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid sodium salt)
Formuła: C₉H₁₈NNaO₃S
MW: 243.3000 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00269798
Numer CAS: 105140-23-6