Drukuj
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
394882-100ML 394882-10X1ML 394882-25ML 394882-5ML
SIAL394882-100MLEA 7420 PLN
SIAL394882-100ML SIAL394882-10X1ML SIAL394882-25ML SIAL394882-5ML
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Formuła: C₉H₁₈F₃NOSi
MW: 241.33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009671
Numer CAS: 77377-52-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 II