N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14219.0001
8.14219.0005
8.14219.0001EA
169
PLN
8.14219.0001
8.14219.0005
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Formuła:
C₉H₁₈F₃NOSi MW: 241.33 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009671 Numer CAS: 77377-52-7 Jednostka: 1993 ADR: 3 II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 241.33 g/mol |
Boiling Point | 168 - 170 °C |
Flash Point | 52 °C |
Refractive Index | 1.4018 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |