Drukuj
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
210070050 210070250
ACRO210070050EA 1150 PLN
ACRO210070050 ACRO210070250
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
N-Methylbistrifluoroacetamide
Formuła: C₅H₃F₆NO₂
MW: 223.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.547 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000412
Numer CAS: 685-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-680-5
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3450 to 1.3470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %