Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20744.0100
8.20744.0500
8.20744.0100EA
360
PLN
8.20744.0100
8.20744.0500
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Formuła:
C₃H₅KOS₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004931 Numer CAS: 140-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-439-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 1090 g/l (20 °C) |
Melting Point | 209 - 214 °C decomposes |
Molar Mass | 160.3 g/mol |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
pH | 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate |
Hill Formula | C3H5KOS2 |