Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 140-89-6
Molecular Formula: C3H5KOS2
Formula Weight: 160.30
Flash Point: 205°(401°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.558
Appearance: Yellow
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3596974
Merck Reference: 14,7696
MDL No.: MFCD00004931
Formuła:
C₃H₅KOS₂ Gęstość: 1,558 Temp. Zapłonu: 205 °C (401 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004931 Numer CAS: 140-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-439-3 Klasyfikacja Merck : 14,7696 |