Drukuj
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
410500250 410501000 410505000
ACRO410500250EA 157 PLN
ACRO410500250 ACRO410501000 ACRO410505000
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) 97+%
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Formuła: C₃H₅KOS₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004931
Numer CAS: 140-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-439-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.0 % (On dry substance)