Ammonium bismuth citrate Bi 48-52%, (max. 2% H₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bismuth Ammonium Citrate, Citric acid ammonium bismuth salt
A17003.30
A17003.18
A17003.0B
A17003.30EA
1500
PLN
A17003.30
A17003.18
A17003.0B
Ammonium bismuth citrate Bi 48-52%, (max. 2% H₂O)
Ammonium bismuth citrate
CAS No.: 25530-63-6
Molecular Formula: C6H10BiNO8
Formula Weight: 433.12
MDL No.: MFCD00036420
Formuła:
C₆H₁₁BiNO₇ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036420 Numer CAS: 25530-63-6 Numer WE (dawny EINECS): 247-078-4 |