Drukuj
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Creatine Hydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid monohydrate, Creatine monohydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, N-Amidinosarcosine monydrate
226790250 226791000 226795000
ACRO226790250EA 153 PLN
ACRO226790250 ACRO226791000 ACRO226795000
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate 99%
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Formuła: C₄H₉N₃O₂·1H₂O
MW: 149.15 g/mol (131.13 anhy)
Temp. topnienia: 292 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071582
Numer CAS: 6020-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-306-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.6 % (105°C)
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98.5 % (on dry substance)
Residue after ignition ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm