Drukuj
L(+)-Glutamic acid hydrochloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14632.0250 8.14632.9025
8.14632.0250EA 155 PLN
8.14632.0250 8.14632.9025
L(+)-Glutamic acid hydrochloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Formuła: C₅H₁₀ClNO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012619
Numer CAS: 138-15-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-315-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 490 g/l (20 °C)
Melting Point 191 - 193 °C decomposes
Molar Mass 183.59 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.525 g/cm3