L(+)-Glutamic acid hydrochloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12505.0B
A12505.30
A12505.0BEA
891
PLN
A12505.0B
A12505.30
L(+)-Glutamic acid hydrochloride ≥99%
L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 138-15-8
Molecular Formula: C5H9NO4.HCl
Formula Weight: 183.59
Melting Point: 203° dec.
Beilstein Reference: 3565569
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: +23° (c=6 in water)
MDL No.: MFCD00012619
Formuła:
C₅H₁₀ClNO₄ Gęstość: 1,525 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012619 Numer CAS: 138-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-315-9 Klasyfikacja Merck : 14,4469 |