(±)-2-Methylglutaric acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11823.06
A11823.14
A11823.22
A11823.06EA
451
PLN
A11823.06
A11823.14
A11823.22
(±)-2-Methylglutaric acid ≥98%
(±)-2-Methylglutaric acid
Purity: 98%
CAS No.: 617-62-9
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Melting Point: 74-78°
Boiling Point: 214-215°/22mm
MDL No.: MFCD00002661
Formuła:
C₆H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 214…215 °C (22 mmHg) Temp. topnienia: 74…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002661 Numer CAS: 617-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-521-7 |