o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
405750050
405750250
ACRO405750050EA
295
PLN
ACRO405750050
ACRO405750250
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt, czysty
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Formuła:
C₃₂H₂₈N₂Na₄O₁₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066371 Numer CAS: 62698-54-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Purple Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (for use as reagent for Ca) Passes test |
GC | ≥97.5 % |