Drukuj
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: o-Nitrophenyl-β-D-galactoside, 2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside, O-Nitrophenyl-Β-D-Galactopyranoside, ONPG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
128820010 128820050 128820250
ACRO128820010EA 271 PLN
ACRO128820010 ACRO128820050 ACRO128820250
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG) 99%
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG)
Formuła: C₁₂H₁₅NO₈
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063255
Numer CAS: 369-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-716-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -67° to -71° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)