Drukuj
Erythromycin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
227330050 227330250 227331000
ACRO227330050EA 383 PLN
ACRO227330050 ACRO227330250 ACRO227331000
Erythromycin 98%
Erythromycin
Formuła: C₃₇H₆₇NO₁₃
Temp. topnienia: 138…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084654
Numer CAS: 114-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-040-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 % (sum A,B and C)
Specific optical rotation -71° to -78° (20°C, 589 nm) (c=2, C2H5OH, 30 minutes) on dry substance