Drukuj
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
L09319.03 L09319.MF L09319.MD
L09319.03EA 2140 PLN
L09319.03 L09319.MF L09319.MD
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I) 95%
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Purity: 95% CAS No.: 3326-32-7 Molecular Formula: C21H11NO5S Formula Weight: 389.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 360° Beilstein Reference: 1407295 MDL No.: MFCD00005063
Formuła: C₂₁H₁₁NO₅S
MW: 389.381 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005063
Numer CAS: 3326-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-042-0