Drukuj
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I) 90%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
119250010 119252500 119250050
ACRO119250010EA 1490 PLN
ACRO119250010 ACRO119252500 ACRO119250050
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I) 90%, pure
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Formuła: C₂₁H₁₁NO₅S
MW: 389.381 g/mol
Temp. topnienia: >360 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005063
Numer CAS: 3326-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-042-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %