Brilliant green
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl Green, CI 42040, Basic Green 1, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium hydrogen sulphate, Diamond Green, Malachite Green G, Emerald Green, Astradiamant green GX, Solid Green JO, Brilliant Green hydrogen sulphate
CAS No.: 633-03-4
Molecular Formula: C27H34N2O4S
Formula Weight: 482.65
Melting Point: 210° dec.
Beilstein Reference: 3901207
Merck Reference: 14,1374
MDL No.: MFCD00011880
Formuła:
C₂₇H₃₄N₂O₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011880 Numer CAS: 633-03-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-190-1 Klasyfikacja Merck : 14,1374 |