Drukuj
Methyl green zinc chloride salt, czysty, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
414380250 414381000
ACRO414380250EA 597 PLN
ACRO414380250 ACRO414381000
Methyl green zinc chloride salt, czysty, certified
Methyl green zinc chloride salt
Formuła: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151094
Numer CAS: 7114-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-415-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to dark brown-red Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 630 to 635 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.86 to 1.11
Visual transition interval from pH 0.2 (yellow) to pH 1.8 (blue)
BSC Certification Passes