(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
B22927.14
B22927.22
B22927.14EA
364
PLN
B22927.14
B22927.22
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 16874-33-2
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 139°(282°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pungent
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 109671
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00022473
Formuła:
C₅H₈O₃ Temp. Wrzenia: 244 °C Gęstość: 1,213 Temp. Zapłonu: 139 °C (282 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022473 Numer CAS: 16874-33-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |