Drukuj
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
263141000 263145000 263140250
ACRO263141000EA 570 PLN
ACRO263141000 ACRO263145000 ACRO263140250
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Formuła: C₅H₈O₃
Temp. Wrzenia: 128…129 °C (13 mmHg)
Gęstość: 1,17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022473
Numer CAS: 16874-33-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %