Drukuj
Ammonium bismuth citrate ≥99.0% for microbiology, Millipore®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bismuth Ammonium Citrate, Citric acid ammonium bismuth salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
09678-100G 09678-500G
SIAL09678-100GEA 621 PLN
SIAL09678-100G SIAL09678-500G
Ammonium bismuth citrate ≥99.0% for microbiology, Millipore®
Ammonium bismuth citrate
Base ingredient for culture media
Formuła: C₆H₁₁BiNO₇
MW: 433.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036420
Numer CAS: 31886-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 250-856-6