Azure B (azure I)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
C.I. 52010, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure B, Trimethylthionine chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Methylene Azur B
A17508.06
A17508.14
A17508.22
A17508.06EA
509
PLN
A17508.06
A17508.14
A17508.22
Azure B (azure I)
Azure B (azure I)
CAS No.: 531-55-5
Molecular Formula: C15H16ClN3S
Formula Weight: 305.83
Odour: Odourless
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3922630
Merck Reference: 14,6058
MDL No.: MFCD00011935
Formuła:
C₁₅H₁₆ClN₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011935 Numer CAS: 531-55-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-511-2 Klasyfikacja Merck : 14,6058 |