Drukuj
(±)-Tetrahydrofurfurylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
157820050 157821000 157825000
ACRO157820050EA 138 PLN
ACRO157820050 ACRO157821000 ACRO157825000
(±)-Tetrahydrofurfurylamine 97%
(±)-Tetrahydrofurfurylamine
Formuła: C₅H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 153…154 °C (744 mmHg)
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005373
Numer CAS: 4795-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 225-351-9
Jednostka: 2943
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %