(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 95%
CAS No.: 1192-30-9
Molecular Formula: C5H9BrO
Formula Weight: 165.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 102717
MDL No.: MFCD00016894
Formuła:
C₅H₉BrO Temp. Wrzenia: 169…171 °C Gęstość: 1,452 Temp. Zapłonu: 61 °C (142 °F) |
Numer MDL:
MFCD00016894 Numer CAS: 1192-30-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-750-3 |