Drukuj
Streptawidyna (z Streptomyces avidinii) do biotechnologii
Dostawca: VWR Chemicals
E497-1MGEA 0 PLN
E497-1MG E497-5MG
Streptawidyna (z Streptomyces avidinii) do biotechnologii
Białka
A 60 kDa tetrameric protein that exhibits high binding affinity for biotin. Able to bind one molecule of biotin with each subunit, streptavidin is useful in affinity chromatography, ELISA, immunohistochemistry, and Western Blotting.
  • Signal word: Danger
  • GHS Symbol: GHS08
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Nazwa białka / peptydu Streptavidin
Environmentally Preferable
Gatunki
Źródło Streptomyces avidinii
Nr CAS 9013-20-1
Nr. MDL MFCD00082035
Typ for Biotechnology
Warunki przechowywania Freeze