2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine, [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid
B22594.03
B22594.06
B22594.14
B22594.03EA
639
PLN
B22594.03
B22594.06
B22594.14
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6813-38-3
Molecular Formula: C12H8N2O4
Formula Weight: 244.21
Melting Point:
Formuła:
C₁₂H₈N₂O₄ Temp. topnienia: >310 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015430 Numer CAS: 6813-38-3 |