2,6-Diaminopurine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
A15649.03
A15649.06
A15649.03EA
237
PLN
A15649.03
A15649.06
2,6-Diaminopurine 98%
2,6-Diaminopurine
Purity: 98%
CAS No.: 1904-98-9
Molecular Formula: C5H6N6
Formula Weight: 150.14
Melting Point: ca 302°
Beilstein Reference: 9624
Merck Reference: 14,2985
MDL No.: MFCD00213668
Formuła:
C₅H₆N₆ Temp. topnienia: ∼ 302 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00213668 Numer CAS: 1904-98-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-605-2 Klasyfikacja Merck : 14,2985 |