Drukuj
Diphenylphosphinic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
148710050 148710250
ACRO148710050EA 273 PLN
ACRO148710050 ACRO148710250
Diphenylphosphinic acid 99%
Diphenylphosphinic acid
Formuła: C₁₂H₁₁O₂P
MW: 218.19 g/mol
Temp. topnienia: 193…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002132
Numer CAS: 1707-03-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-948-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 196 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %