Diphenylphosphinic chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11721.06
A11721.14
A11721.22
A11721.06EA
287
PLN
A11721.06
A11721.14
A11721.22
Diphenylphosphinic chloride ≥97%
Diphenylphosphinic chloride
Purity: 97+%
CAS No.: 1499-21-4
Molecular Formula: C12H10ClOP
Formula Weight: 236.64
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₀ClOP Temp. Wrzenia: 210…212 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 20 °C Gęstość: 1,242 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002077 Numer CAS: 1499-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-107-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |