Drukuj
Diphenylphosphinic chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diphenylphosphinyl chloride
212960100 212960500
ACRO212960100EA 343 PLN
ACRO212960100 ACRO212960500
Diphenylphosphinic chloride 98%
Diphenylphosphinic chloride
Formuła: C₁₂H₁₀ClOP
Temp. Wrzenia: 222 °C (16 mmHg)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002077
Numer CAS: 1499-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-107-2
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %