Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27428.03
H27428.14
H27428.03EA
311
PLN
H27428.03
H27428.14
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 58656-04-5
Molecular Formula: C18H34P·BF4
Formula Weight: 368.25
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD03840580
Formuła:
C₁₈H₃₄BF₄P MW: 368.24 g/mol Temp. topnienia: 166…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03840580 Numer CAS: 58656-04-5 |