Drukuj
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥99% for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCEP HCl
K831-10GEA 4120 PLN
K831-10G K831-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥99% for biotechnology
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formuła: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00145469
Numer CAS: 51805-45-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (TLC) >99%
Solubility (50 mg/ml, water) pass