Drukuj
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
363830010 363830100
ACRO363830010EA 500 PLN
ACRO363830010 ACRO363830100
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formuła: C₉H₁₆ClO₆P
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00145469
Numer CAS: 51805-45-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (50mg/ml water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥97.5 %