Acetonyltriphenylphosphonium chloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Oxopropyl)triphenylphosphonium chloride
A14691.14
A14691.22
A14691.36
A14691.14EA
255
PLN
A14691.14
A14691.22
A14691.36
Acetonyltriphenylphosphonium chloride ≥99%
Acetonyltriphenylphosphonium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 1235-21-8
Molecular Formula: C21H20ClOP
Formula Weight: 354.82
Melting Point: 244-248°
MDL No.: MFCD00011813
Formuła:
C₂₁H₂₀ClOP MW: 354.82 g/mol Temp. topnienia: 244…248 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011813 Numer CAS: 1235-21-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-974-1 |