Acetonyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22434.06
B22434.14
B22434.06EA
368
PLN
B22434.06
B22434.14
Acetonyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Acetonyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 2236-01-3
Molecular Formula: C21H20BrOP
Formula Weight: 399.27
Melting Point: 226-227°
Beilstein Reference: 3802148
Formuła:
C₂₁H₂₀BrOP MW: 399.27 g/mol Temp. topnienia: 226…227 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051863 Numer CAS: 2236-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-796-5 |