1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
H28047.06
H28047.03
H28047.06EA
1140
PLN
H28047.06
H28047.03
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97%
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Purity: 97%
CAS No.: 6009-50-3
Molecular Formula: C18H26O2Si2
Formula Weight: 330.57
MDL No.: MFCD09266190
Formuła:
C₁₈H₂₆O₂Si₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09266190 Numer CAS: 6009-50-3 |