(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24754.09
B24754.18
B24754.30
B24754.09EA
184
PLN
B24754.09
B24754.18
B24754.30
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, bezwodny 99%
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Purity: 99%
CAS No.: 17026-42-5
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
Beilstein Reference: 2227343
Formuła:
C₁₈H₁₄O₈ Temp. topnienia: 154…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063222 Numer CAS: 17026-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 241-097-1 |