Drukuj
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
302510250 302511000 302515000
ACRO302510250EA 203 PLN
ACRO302510250 ACRO302511000 ACRO302515000
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid 98+%
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Formuła: C₁₈H₁₄O₈
Temp. topnienia: 150…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063222
Numer CAS: 17026-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 241-097-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +117° to +123° (20 °C, 589 nm) (c=5, methanol)