(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16181.14
A16181.22
A16181.36
A16181.14EA
229
PLN
A16181.14
A16181.22
A16181.36
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, bezwodny 99%
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Purity: 99%
CAS No.: 2743-38-6
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00003074
Formuła:
C₁₈H₁₄O₈ Temp. topnienia: 154…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003074 Numer CAS: 2743-38-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-374-0 |